Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human EFCAB14 Protein
Produktkod. p-7155141
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034831
Brand: enQuireBio™ QP8477ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EFCAB14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055589.1
Gen-ID (Entrez) 9813
Namn EFCAB14 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol EFCAB14
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MKKRKELNAL IGLAGDSRRK KPKKGPSSHR LLRTEPPDSD SESSSEEEEE FGVVGNRSRF AKGDYLRCCK ICYPLCGFVI LAACVVACVG LVWMQVALKE DLDALKEKFR TMESNQKSSF QEIPKLNEEL LSKQKQLEKI ESGEMGLNKV WINITEMNKQ ISLLTSAVNH LKANVKSAAD LISLPTTVEG LQKSVASIGN TLNSVHLAVE ALQKTVDEHK KTMELLQSDM NQHFLKETPG SNQIIPSPSA TSELDNKTHS ENLKQDILYL HNSLEEVNSA LVGYQRQNDL KLEGMNETVS NLTQRVNLIE SDVVAMSKVE KKANLSFSMM GDRSATLKRQ SLDQVTNRTD TVKIQSIKKE DSSNSQVSKL REKLQLISAL TNKPESNRPP ETADEEQVES FTSKPSALPK FSQFLGDPVE KAAQLRPISL PGVSSTEDLQ DLFRKTGQDV DGKLTYQEIW TSLGSAMPEP ESLRAFDSDG DGR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.