Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Produktkod. 16055161
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055161
Brand: enQuireBio™ QP8537ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EGF / Epidermal Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001171601.1
Gen-ID (Entrez) 1950
Namn EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol EGF
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens PLSHDGYCLH DGVCMYIEAL DKYACNCVVG YIGERCQYRD LKWWELR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.