Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Epcr / PROCR Protein
Produktkod. p-7155200
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045181
Brand: enQuireBio™ QP8541ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epcr / PROCR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006395.2
Gen-ID (Entrez) 10544
Namn Epcr / PROCR Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PROCR
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SQDASDGLQR LHMLQISYFR DPYHVWYQGN ASLGGHLTHV LEGPDTNTTI IQLQPLQEPE SWARTQSGLQ SYLLQFHGLV RLVHQERTLA FPLTIRCFLG CELPPEGSRA HVFFEVAVNG SSFVSFRPER ALWQADTQVT SGVVTFTLQQ LNAYNRTRYE LREFLEDTCV QYVQKHISAE NTKGSQTSRS YTS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.