Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human EphB4 Fc Chimera Protein
Produktkod. 18767276
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 18767276
Brand: R&D Systems™ 11307B4100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human EphB4 Fc Chimera (Catalog # 11307-B4) is immobilized at 0.3 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Mouse Ephrin-B2 Fc Chimera (Catalog # 496-EB ) binds with an ED50 of 0.600-7.20 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tillträdesnummer AAH52804.1
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 2050
Molekylvikt (g/mol) M.W. Observed: 95-108 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 58 kDa
Kvantitet 100 μg
Källa Mouse myeloma cell line, NS0-derived human EphB4 protein Human EphB4 (Leu16-Arg539) (N-terminus) Accession # AAH52804.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EPH receptor B4, EphB4, ephrin type-B receptor 4, hepatoma transmembrane kinase, Htk, HTKephrin receptor EphB4, Mdk2, Myk1, soluble EPHB4 variant 1, soluble EPHB4 variant 2, soluble EPHB4 variant 3, Tyro11, Tyrosine-protein kinase receptor HTK, Tyrosine-protein kinase TYRO11
Konjugera Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein EphB4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt