Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Produktkod. 15928969
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15928969
Brand: enQuireBio™ QP5963ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004419.2
Gen-ID (Entrez) 1942
Namn Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol EFNA1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens DRHTVFWNSS NPKFRNEDYT IHVQLNDYVD IICPHYEDHS VADAAMEQYI LYLVEHEEYQ LCQPQSKDQV RWQCNRPSAK HGPEKLSEKF QRFTPFTLGK EFKEGHSYYY ISKPIHQHED RCLRLKVTVS GKITHSPQAH DNPQEKRLAA DDPEVRVLHS IGHS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.