Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Produktkod. p-7152798
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020920
Brand: enQuireBio™ QP6116ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epididymal secretory glutathione peroxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001500.1
Gen-ID (Entrez) 2880
Namn Epididymal secretory glutathione peroxidase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GPX5
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-Trx
Sekvens MTTQLRVVHL LPLLLACFVQ TSPKQEKMKM DCHKDEKGTI YDYEAIALNK NEYVSFKQYV GKHILFVNVA TYCGLTAQYP GMSVQGEDLY LVSSFLRKGM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.