Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ERGIC3 Protein
Produktkod. 16013721
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013721
Brand: enQuireBio™ QP8276ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERGIC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057050.1
Gen-ID (Entrez) 51614
Namn ERGIC3 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ERGIC3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QYYLTTEVHP ELYVDKSRGD KLKINIDVLF PHMPCAYLSI DAMDVAGEQQ LDVEHNLFKQ RLDKDGIPVS SEAERHELGK VEVTVFDPDS LDPDRCESCY GAEAEDIKCC NTCEDVREAY RRRGWAFKNP DTIEQCRREG FSQKMQEQKN EGCQVYGFLE VNKVAGNFHF APGKSFQQSH VHVHDLQSFG LDNINMTHYI QHLSFGEDYP GIVNPLDHTN VTAPQASMMF QYFVKVVPTV YMKVDGEVLR TNQFSVTRHE KVANGLLGDQ GLPGVFVLYE LSPMMVKLTE KHRSF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.