Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ERH / DROER Protein
Produktkod. 16004541
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16004541
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8423ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ERH / DROER, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_004441.1
Gen-ID (Entrez) 2079
Namn ERH / DROER Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ERH
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SHTILLVQPT KRPEGRTYAD YESVNECMEG VCKMYEEHLK RMNPNSPSIT YDISQLFDFI DDLADLSCLV YRADTQTYQP YNKDWIKEKI YVLLRRQAQQ AGK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.