Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Excitatory amino acid transporter 4 Protein
Produktkod. p-7153512
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005160
Brand: enQuireBio™ QP6692ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Excitatory amino acid transporter 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001259016.1
Gen-ID (Entrez) 6511
Namn Excitatory amino acid transporter 4 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SLC1A6
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MVTIIHPGKG SKEGLHREGR IETIPTADAF MDLIRNMFPP NLVEACFKQF KTQYSTRVVT RTMVRTENGS EPGASMPPPF SVENGTSFLE NVTRALGTLQ EMLSFEETVP VPGSANGINA LGL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.