Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Exportin-2 Protein
Produktkod. 16029121
Kvantitet:
10 μg
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
Produktkod. 16029121
Brand: enQuireBio™ QP9974iv100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Exportin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001243064.1
Gen-ID (Entrez) 1434
Namn Exportin-2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CSE1L
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MELSDANLQT LTEYLKKTLD PDPAIRRPAE KFLESVEGNQ NYPLLLLTLL EKSQDNVIKV CASVTFKNYI KRNWRIVEDE PNKICEADRV AIKANIVHLM LSSPEQIQKQ LSDAISIIGR EDFPQKWPDL LTEMVNRFQS GDFHVINGVL RTAHSLFKRY RHEFKSNELW TEIKLVLDAF ALPLTNLFKA TIELCSTHAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.