Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / LRR-repeat protein 1
Produktkod. 16023571
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023571
Brand: enQuireBio™ QP8251ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/LRR-repeat protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001165184.1
Gen-ID (Entrez) 25827
Namn F-box / LRR-repeat protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FBXL2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVFSNNDEGL INKKLPKELL LRIFSFLDIV TLCRCAQISK AWNILALDGS NWQRIDLFNF QTDVEGRVVE NISKRCGGFL RKLSLRGCIG VGDSSLKTFA QNCRNIEHLN LNGCTKITDS TCYSLSRFCS KLKHLDLTSC VSITNSSLKG ISEGCRNLEY LNLSWCDQIT KDGIEALVRG CRGLKALLLR GCTQLEDEAL KHIQNYCHEL VSLNLQSCSR ITDEGVVQIC RGCHRLQALC LSGCSNLTDA SLTALGLNCP RLQILEAARC SHLTDAGFTL LARNCHELEK MDLEECILIT DSTLIQLSIH CPKLQALSLS HCELITDDGI LHLSNSTCGH ERLRVLELDN CLLITDVALE HLENCRGLER LELYDCQQVT RAGIKRMRAQ LPHVKVHAYF APVTPPTAVA GSGQRLCRCC VIL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.