Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
Produktkod. 16040251
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16040251
Brand: enQuireBio™ QP7695ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001004310.2
Gen-ID (Entrez) 343413
Namn Fc receptor-like protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FCRL6
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LYLQAWPNPV FEGDALTLRC QGWKNTPLSQ VKFYRDGKFL HFSKENQTLS MGAATVQSRG QYSCSGQVMY IPQTFTQTSE TAMVQVQELF PPPVLSAIPS PEPREGSLVT LRCQTKLHPL RSALRLLFSF HKDGHTLQDR GPHPELCIPG AKEGDSGLYW CEVAPEGGQV QKQSPQLEVR VQAPVSRPVL TLHHGPADPA VGDMVQLLCE AQRGSPPILY SFYLDEKIVG NHSAPCGGTT SLLFPVKSEQ DAGNYSCEAE NSVSRERSEP KKLSLKGSQV LFTPASNW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado