Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2/bFGF (145 aa) Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Beskrivning
Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 0.1-0.6 ng/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001997 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris-HCl and NaCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 2247 |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W. (theoretical): 16 kDa |
| Namn | FGF basic 145 aa |
| Kvantitet | 10 μg |
| Källa | E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Ala144-Ser288 |
| Förvaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxinkoncentration | <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Visa mer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido