missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Human FGF basic/FGF2/bFGF (145 aa) Protein

Produktkod. p-7182933
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18739906

Brand: R&D Systems™ 3718FB010

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells.

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 0.1-0.6 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_001997
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Tris-HCl and NaCl.
Gen-ID (Entrez) 2247
Molekylvikt (g/mol) M.W. (theoretical): 16 kDa
Namn FGF basic 145 aa
Kvantitet 10 μg
Källa E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF protein Ala144-Ser288
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Gensymbol FGF2
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Buffert Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in MOPS, Na2SO4, EDTA and DTT.
Endotoxinnivå <0.01 EU / 1 ug of the protein by the LAL method.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protein FGF basic/FGF2/bFGF
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.