Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Produktkod. 15995809
Kvantitet:
1 mg
20 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
20µg
500µg
Produktkod. 15995809
Brand: enQuireBio™ QP52721mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_061986.1
Gen-ID (Entrez) 26291
Namn FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol FGF21
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MHPIPDSSPL . LQFGGQVRQ R. YLYTDDAQ QT. EAHLEIR EDG. TVGGAA DQSP. ESLLQ LKALK. PGVI QILGVK. TSR FLCQRPD. GA LYGSLHFD. P EACSFRELLL EDGYNVYQS.  EAHGLPLHLP . GNKSPHRDP A. PRGPARFL PL. PGLPPAL PEP. PGILAP QPPD. VGSSD PLSMV. GPSQ GRSPSY. AS
Buffert 10 mM sodium phosphate, 100 mM soldium chloride, pH 7.5
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.