Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 5 Protein
Produktkod. 16005851
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005851
Brand: enQuireBio™ QP8665ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004455.2
Gen-ID (Entrez) 2250
Namn Fibroblast growth factor 5 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FGF5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AWAHGEKRLA PKGQPGPAAT DRNPRGSSSR QSSSSAMSSS SASSSPAASL GSQGSGLEQS SFQWSPSGRR TGSLYCRVGI GFHLQIYPDG KVNGSHEANM LSVLEIFAVS QGIVGIRGVF SNKFLAMSKK GKLHASAKFT DDCKFRERFQ ENSYNTYASA IHRTEKTGRE WYVALNKRGK AKRGCSPRVK PQHISTHFLP RFKQSEQPEL SFTVTVPEKK KPPSPIKPKI PLSAPRKNTN SVKYRLKFRF G
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.