Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroleukin Protein
Produktkod. 16059470
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16059470
Brand: enQuireBio™ QP7571ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroleukin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006673.1
Gen-ID (Entrez) 10875
Namn Fibroleukin Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FGL2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens NNETEEIKDE RAKDVCPVRL ESRGKCEEAG ECPYQVSLPP LTIQLPKQFS RIEEVFKEVQ NLKEIVNSLK KSCQDCKLQA DDNGDPGRNG LLLPSTGAPG EVGDNRVREL ESEVNKLSSE LKNAKEEINV LHGRLEKLNL VNMNNIENYV DSKVANLTFV VNSLDGKCSK CPSQEQIQSR PVQHLIYKDC SDYYAIGKRS SETYRVTPDP KNSSFEVYCD METMGGGWTV LQARLDGSTN FTRTWQDYKA GFGNLRREFW LGNDKIHLLT KSKEMILRID LEDFNGVELY ALYDQFYVAN EFLKYRLHVG NYNGTAGDAL RFNKHYNHDL KFFTTPDKDN DRYPSGNCGL YYSSGWWFDA CLSANLNGKY YHQKYRGVRN GIFWGTWPGV SEAHPGGYKS SFKEAKMMIR PKHFKP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.