Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ficolin-2 Protein
Produktkod. 16028681
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028681
Brand: enQuireBio™ QP9759ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ficolin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004099.2
Gen-ID (Entrez) 2220
Namn Ficolin-2 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FCN2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LQAADTCPEV KMVGLEGSDK LTILRGCPGL PGAPGPKGEA GTNGKRGERG PPGPPGKAGP PGPNGAPGEP QPCLTGPRTC KDLLDRGHFL SGWHTIYLPD CRPLTVLCDM DTDGGGWTVF QRRVDGSVDF YRDWATYKQG FGSRLGEFWL GNDNIHALTA QGTSELRVDL VDFEDNYQFA KYRSFKVADE AEKYNLVLGA FVEGSAGDSL TFHNNQSFST KDQDNDLNTG NCAVMFQGAW WYKNCHVSNL NGRYLRGTHG SFANGINWKS GKGYNYSYKV SEMKVRPA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.