Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human FKBP14 Protein
Produktkod. 16082521
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082521
Brand: enQuireBio™ QP8076ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FKBP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_060416.1
Gen-ID (Entrez) 55033
Namn FKBP14 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol FKBP14
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ALIPEPEVKI EVLQKPFICH RKTKGGDLML VHYEGYLEKD GSLFHSTHKH NNGQPIWFTL GILEALKGWD QGLKGMCVGE KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVEDIFD KEDEDKDGFI SAREFTYKHD EL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.