Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Protein, Animal-Free
Code produit 18795785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
50 μg
Conditionnement:
1mg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18795785 1 mg 1mg
18735775 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18795785 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur BTFT3LAFL01M
 Restricted Item
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Intended for preclinical researchers who may transition to GMP Flt-3 Ligand/FLT3L for their clinical work
Measured in a cell proliferation assay using OCI-AML5 acute myeloid leukemia cells. The ED50 for this effect is 0.200-2.00 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L is >5.00 x 105 units/mg, which is calibrated against the human Flt-3 Ligand WHO Standard (NIBSC code: 96/532).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number P49771.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 2323
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 17 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theroretical): 18 kDa
Quantity 1 mg
Source E. coli-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Thr27 - Ala181 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias FL, Flt3 ligand, FLT3L, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Flt-3 Ligand/FLT3L
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.