Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human FLT3L / Flt3 ligand Protein
Produktkod. 15905919
Kvantitet:
1 mg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
Produktkod. 15905919
Brand: enQuireBio™ QP5327500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001191431.1
Gen-ID (Entrez) 2323
Namn FLT3L / Flt3 ligand Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol FLT3LG
Biologisk aktivitet Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MTQDCSFQHS PISSDFAVKI RELSDYLLQD YPVTVASNLQ DEELCGGLWR LVLAQRWMER LKTVAGSKMQ GLLERVNTEI HFVTKCAFQP PPSCLRFVQT NISRLLQETS EQLVALKPWI TRQNFSRCLE LQCQPDSSTL PPPWSPRPLE ATAPT
Buffert Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.