Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSF / CSF3 Protein
Produktkod. 16035201
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16035201
Brand: enQuireBio™ QP8545ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000750.1
Gen-ID (Entrez) 1440
Namn G-CSF / CSF3 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CSF3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens VQEATPLGPA SSLPQSFLLK CLEQVRKIQG DGAALQEKLV SECATYKLCH PEELVLLGHS LGIPWAPLSS CPSQALQLAG CLSQLHSGLF LYQGLLQALE GISPELGPTL DTLQLDVADF ATTIWQQMEE LGMAPALQPT QGAMPAFASA FQRRAGGVLV ASHLQSFLEV SYRV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.