Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human G-protein coupled receptor 161 Protein
Produktkod. p-7155131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034771
Brand: enQuireBio™ QP8467ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-protein coupled receptor 161, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001254538.1
Gen-ID (Entrez) 23432
Namn G-protein coupled receptor 161 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GPR161
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSLNSSLSCR KELSNLTEEE GGEGGVII
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.