Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-9 Protein
Produktkod. 16022290
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022290
Brand: enQuireBio™ QP6300ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001317092.1
Gen-ID (Entrez) 3965
Namn Galectin-9 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LGALS9
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens MAFSGSQAPY LSPAVPFSGT IQGGLQDGLQ ITVNGTVLSS SGTRFAVNFQ TGFSGNDIAF HFNPRFEDGG YVVCNTRQNG SWGPEERKTH MPFQKGMPFD LCFLVQSSDF KVMVNGILFV QYFHRVPFHR VDTISVNGSV QLSYISFQPP GVWPANPAPI TQTVIHTVQS APGQMFSTPA IPPMMYPHPA YPMPFITTIL GGLYPSKSIL LSGTVLPSAQ RFHINLCSGN HIAFHLNPRF DENAVVRNTQ IDNSWGSEER SLPRKMPFVR GQSFSVWILC EAHCLKVAVD GQHLFEYYHR LRNLPTINRL EVGGDIQLTH VQT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.