Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-9 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001317092.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3965 |
| Namn | Galectin-9 Protein |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | LGALS9 |
| Protein Längd | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |