Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GALNT14 Protein
Produktkod. 16031291
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031291
Brand: enQuireBio™ QP7871ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GALNT14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001240755.1
Gen-ID (Entrez) 79623
Namn GALNT14 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GALNT14
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MRRLTRRLVL PVFGVLWITV LLFFWVTKRK LEVPTGPEVQ TPKPSDADWD DLWDQFDERR YLNAKKWRVG DDPYKLYAFN QRESERISSN RAIPDTRHLR CTLLVYCTDL PPTSIIITFH NEARSTLLRT IRSVLNRTPT HLIREIILVD DFSNDPDDCK QLIKLPKVKC LRNNERQGLV RSRIRGADIA QGTTLTFLDS HCEVNRDWLQ PLLHRVKEDY TRVVCPVIDI INLDTFTYIE SASELRGGFD WSLHFQWEQL SPEQKARRLD PTEPIRTPII AGGLFVIDKA WFDYLGKYDM DMDIWGGENF EISFRVWMCG GSLEIVPCSR VGHVFRKKHP YVFPDGNANT YIKNTKRTAE VWMDEYKQYY YAARPFALER PFGNVESRLD LRKNLRCQSF KWYLENIYPE LSIPKESSIQ KGNIRQRQKC LESQRQNNQE TPNLKLSPCA KVKGEDAKSQ VWAFTYTQQI LQEELCLSVI TLFPGAPVVL VLCKNGDDRQ QWTKTGSHIE HIASHLCLDT DMFGDGTENG KEIVVNPCES SLMSQHWDMV SS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.