Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GAPDH Protein
Produktkod. 16043901
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16043901
Brand: enQuireBio™ QP8304ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GAPDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001243728.1
Gen-ID (Entrez) 2597
Namn GAPDH Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GAPDH
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens KVKVGVNGFG RIGRLVTRAA FNSGKVDIVA INDPFIDLNY MVYMFQYDST HGKFHGTVKA ENGKLVINGN PITIFQERDP SKIKWGDAGA EYVVESTGVF TTMEKAGAHL QGGAKRVIIS APSADAPMFV MGVNHEKYDN SLKIISNASC TTNCLAPLAK VIHDNFGIVE GLMTTVHAIT ATQKTVDGPS GKLWRDGRGA LQNIIPASTG AAKAVGKVIP ELNGKLTGMA FRVPTANVSV VDLTCRLEKP AKYDDIKKVV KQASEGPLKG ILGYTEHQVV SSDFNSDTHS STFDAGAGIA LNDHFVKLIS WYDNEFGYSN RVVDLMAHMA SKE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.