Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Produktkod. 15995799
Kvantitet:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Produktkod. 15995799
Brand: enQuireBio™ QP52655ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005250.1
Gen-ID (Entrez) 2660
Namn GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Kvantitet 5 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol MSTN
Biologisk aktivitet Bioactivity of Myostatin Propeptide was confirmed by measuring inhibition of myostatin induced cytotoxicity in MCP-11 cells. Typical ED50 is around 1 ug/ml myostatin propeptide.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR
Buffert Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.