Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GLT8D2 Protein
Produktkod. 16030780
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030780
Brand: enQuireBio™ QP6097ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLT8D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001303896.1
Gen-ID (Entrez) 83468
Namn GLT8D2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GLT8D2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens KKVHKGTVPK NDADDESETP EELEEEIPVV ICAAAGRMGA TMAAINSIYS NTDANILFYV VGLRNTLTRI RKWIEHSKLR EINFKIVEFN PMVLKGKIRP DSSRPELLQP LNFVRFYLPL LIHQHEKVIY LDDDVIVQGD IQELYDTTLA LGHAAAFSDD CDLPSAQDIN RLVGLQNTYM GYLDYRKKAI KDLGISPSTC SFNPGVIVAN MTEWKHQRIT KQLEKWMQKN VEENLYSSSL GGGVATSPML IVFHGKYSTI NPLWHIRHLG WNPDARYSEH FLQEAKLLHW NGRHKPWDFP SVHNDLWESW FVPDPAGIFK LNHHS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.