Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosidase 2 subunit beta Protein
Produktkod. 16004581
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004581
Brand: enQuireBio™ QP8431ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosidase 2 subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001001329.1
Gen-ID (Entrez) 5589
Namn Glucosidase 2 subunit beta Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PRKCSH
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VEVKRPRGVS LTNHHFYDES KPFTCLDGSA TIPFDQVNDD YCDCKDGSDE PGTAACPNGS FHCTNTGYKP LYIPSNRVND GVCDCCDGTD EYNSGVICEN TCKEKGRKER ESLQQMAEVT REGFRLKKIL IEDWKKAREE KQKKLIELQA GKKSLEDQVE MLRTVKEEAE KPEREAKEQH QKLWEEQLAA AKAQQEQELA ADAFKELDDD MDGTVSVTEL QTHPELDTDG DGALSEAEAQ ALLSGDTQTD ATSFYDRVWA AIRDKYRSEA LPTDLPAPSA PDLTEPKE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.