Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-3 Protein
Produktkod. 16010770
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16010770
Brand: enQuireBio™ QP6094ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186797.1
Gen-ID (Entrez) 10539
Namn Glutaredoxin-3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GLRX3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AAGAAEAAVA AVEEVGSAGQ FEELLRLKAK SLLVVHFWAP WAPQCAQMNE VMAELAKELP QVSFVKLEAE GVPEVSEKYE ISSVPTFLFF KNSQKIDRLD GAHAPELTKK VQRHASSGSF LPSANEHLKE DLNLRLKKLT HAAPCMLFMK GTPQEPRCGF SKQMVEILHK HNIQFSSFDI FSDEEVRQGL KAYSSWPTYP QLYVSGELIG GLDIIKELEA SEELDTICPK APKLEERLKV LTNKASVMLF MKGNKQEAKC GFSKQILEIL NSTGVEYETF DILEDEEVRQ GLKAYSNWPT YPQLYVKGEL VGGLDIVKEL KENGELLPIL RGEN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.