Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Glutathione S-transferase A2 Protein
Produktkod. 16010980
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16010980
Brand: enQuireBio™ QP6123ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutathione S-transferase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000837.3
Gen-ID (Entrez) 2939
Namn Glutathione S-transferase A2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GSTA2
Protein Längd Full Length of BC002895
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAEKPKLHYS NIRGRMESIR WLLAAAGVEF EEKFIKSAED LDKLRNDGYL MFQQVPMVEI DGMKLVQTRA ILNYIASKYN LYGKDIKEKA LIDMYIEGIA DLGEMILLLP FTQPEEQDAK LALIQEKTKN RYFPAFEKVL KSHGQDYLVG NKLSRADIHL VELLYYVEEL DSSLISSFPL LKALKTRISN LPTVKKFLQP GSPRKPPMDE KSLEESRKIF RF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.