Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Glycogen phosphorylase, brain form Protein
Produktkod. 16045931
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045931
Brand: enQuireBio™ QP8681ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycogen phosphorylase, brain form, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002853.2
Gen-ID (Entrez) 5834
Namn Glycogen phosphorylase, brain form Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PYGB
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TDSEKRKQIS VRGLAGLGDV AEVRKSFNRH LHFTLVKDRN VATPRDYFFA LAHTVRDHLV GRWIRTQQHY YERDPKRIYY LSLEFYMGRT LQNTMVNLGL QNACDEAIYQ LGLDLEELEE IEEDAGLGNG GLGRLAACFL DSMATLGLAA YGYGIRYEFG IFNQKIVNGW QVEEADDWLR YGNPWEKARP EYMLPVHFYG RVEHTPDGVK WLDTQVVLAM PYDTPVPGYK NNTVNTMRLW SAKAPNDFKL QDFNVGDYIE AVLDRNLAEN ISRVLYPNDN FFEGKELRLK QEYFVVAATL QDIIRRFKSS KFGCRDPVRT CFETFPDKVA IQLNDTHPAL SIPELMRILV DVEKVDWDKA WEITKKTCAY TNHTVLPEAL ERWPVSMFEK LLPRHLEIIY AINQRHLDHV AALFPGDVDR LRRMSVIEEG DCKRINMAHL CVIGSHAVNG VARIHSEIVK QSVFKDFYEL EPEKFQNKTN GITPRRWLLL CNPGLADTIV EKIGEEFLTD LSQLKKLLPL VSDEVFIRDV AKVKQENKLK FSAFLEKEYK VKINPSSMFD VHVKRIHEYK RQLLNCLHVV TLYNRIKRDP AKAFVPRTVM IGGKAAPGYH MAKLIIKLVT SIGDVVNHDP VVGDRLKVIF LENYRVSLAE KVIPAADLSQ QISTAGTEAS GTGNMKFMLN GALTIGTMDG ANVEMAEEAG AENLFIFGLR VEDVEALDRK GYNAREYYDH LPELKQAVDQ ISSGFFSPKE PDCFKDIVNM LMHHDRFKVF ADYEAYMQCQ AQVDQLYRNP KEWTKKVIRN IACSGKFSSD RTITEYAREI WGVEPSDLQI PPPNIPRD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.