Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GMFB His Protein
Artikelnummer. p-7149858
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
25 μg
5 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
25µg
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Code produit. 15959068
Marque: enQuireBio™ QP120055ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A cDNA sequence encoding the GMFB His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spécification
Namn GMFB His Protein
Kvantitet 5 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSESLVVCDV AEDLVEKLRK FRFRKETNNA AIIMKIDKDK RLVVLDEELE GISPDELKDE LPERQPRFIV YSYKYQHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQ QMMYAGSKNK LVQTAELTKV FEIRNTEDLT EEWLREKLGF FH
Buffert The GMFB 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCL pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% Glycerol.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis