Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001002000.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 51292 |
| Namn | GMP reductase 2 Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | GMPR2 |
| Protein Längd | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |