Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Produktkod. 16052811
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16052811
Brand: enQuireBio™ QP8126ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMP reductase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001002000.1
Gen-ID (Entrez) 51292
Namn GMP reductase 2 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GMPR2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MTSCLPALRF IATPRLSAMP HIDNDVKLDF KDVLLRPKRS TLKSRSEVDL TRSFSFRNSK QTYSGVPIIA ANMDTVGTFE MAKVLCKFSL FTAVHKHYSL VQWQEFAGQN PDCLEHLAAS SGTGSSDFEQ LEQILEAIPQ VKYICLDVAN GYSEHFVEFV KDVRKRFPQH TIMAGNVVTG EMVEELILSG ADIIKVGIGP GSVCTTRKKT GVGYPQLSAV MECADAAHGL KGHIISDGGC SCPGDVAKAF GAGADFVMLG GMLAGHSESG GELIERDGKK YKLFYGMSSE MAMKKYAGGV AEYRASEGKT VEVPFKGDVE HTIRDILGGI RSTCTYVGAA KLKELSRRTT FIRVTQQVNP IFSEAC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.