Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GMPS Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | GMPS Protein |
| Kvantitet | 2 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Endotoxinkoncentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sekvens | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALCNG DSKLENAGGD LKDGHHHYEG AVVILDAGAQ YGKVIDRRVR ELFVQSEIFP LETPAFAIKE QGFRAIIISG GPNSVYAEDA PWFDPAIFTI GKPVLGICYG MQMMNKVFGG TVHKKSVRED GVFNISVDNT CSLFRGLQKE EVVLLTHGDS VDKVADGFKV VARSGNIVAG IANESKKLYG AQFHPEVGLT ENGKVILKNF LYDIAGCSGT FTVQNRELEC IREIKERVGT SKVLVLLSGG VDSTVCTALL NRALNQEQVI AVHIDNGFMR KRESQSVEEA LKKLGIQVKV INAAHSFYNG TTTLPISDED RTPRKRISKT LNMTTSPEEK RKIIGDTFVK IANEVIGEMN LKPEEVFLAQ GTLRPDLIES ASLVASGKAE LIKTHHNDTE LIRKLREEGK VIEPLKDFHK DEVRILGREL GLPEELVSRH PFPGPGLAIR VICAEEPYIC KDFPETNNIL KIVADFSASV KKPHTLLQRV KACTTEEDQE KLMQITSLHS LNAFLLPIKT VGVQGDCRSY SYVCGISSKD EPDWESLIFL ARLIPRMCHN VNRVVYIFGP PVKEPPTDVT PTFLTTGVLS TLRQADFEAH NILRESGYAG KISQMPVILT PLHFDRDPLQ KQPSCQRSVV IRTFITSDFM TGIPATPGNE IPVEVVLKMV TEIKKIPGIS RIMYDLTSKP PGTTEWE |
| Buffert | The GMPS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Visa mer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?