Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GNL3L Protein
Produktkod. 16022521
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022521
Brand: enQuireBio™ QP8075ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNL3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001171748.1
Gen-ID (Entrez) 54552
Namn GNL3L Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GNL3L
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MMKLRHKNKK PGEGSKGHKK ISWPYPQPAK QNGKKATSKV PSAPHFVHPN DHANREAELK KKWVEEMREK QQAAREQERQ KRRTIESYCQ DVLRRQEEFE HKEEVLQELN MFPQLDDEAT RKAYYKEFRK VVEYSDVILE VLDARDPLGC RCFQMEEAVL RAQGNKKLVL VLNKIDLVPK EVVEKWLDYL RNELPTVAFK ASTQHQVKNL NRCSVPVDQA SESLLKSKAC FGAENLMRVL GNYCRLGEVR THIRVGVVGL PNVGKSSLIN SLKRSRACSV GAVPGITKFM QEVYLDKFIR LLDAPGIVPG PNSEVGTILR NCVHVQKLAD PVTPVETILQ RCNLEEISNY YGVSGFQTTE HFLTAVAHRL GKKKKGGLYS QEQAAKAVLA DWVSGKISFY IPPPATHTLP THLSAEIVKE MTEVFDIEDT EQANEDTMEC LATGESDELL GDTDPLEMEI KLLHSPMTKI ADAIENKTTV YKIGDLTGYC TNPNRHQMGW AKRNVDHRPK SNSMVDVCSV DRRSVLQRIM ETDPLQQGQA LASALKNKKK MQKRADKIAS KLSDSMMSAL DLSGNADDGV GD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.