Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human gp100 / PMEL17 / SILV Protein
Produktkod. 16025080
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025080
Brand: enQuireBio™ QP6683ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) gp100 / PMEL17 / SILV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186982.1
Gen-ID (Entrez) 6490
Namn gp100 / PMEL17 / SILV Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SILV
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens KVPRNQDWLG VSRQLRTKAW NRQLYPEWTE AQRLDCWRGG QVSLKVSNDG PTLIGANASF SIALNFPGSQ KVLPDGQVIW VNNTIINGSQ VWGGQPVYPQ ETDDACIFPD GGPCPSGSWS QKRSFVYVWK TWGQYWQVLG GPVSGLSIGT GRAMLGTHTM EVTVYHRRGS RSYVPLAHSS SAFTITDQVP FSVSVSQLRA LDGGNKHFLR NQPLTFALQL HDPSGYLAEA DLSYTWDFGD SSGTLISRAL VVTHTYLEPG PVTAQVVLQA AIPLTSCGSS PVPGTTDGHR PTAEAPNTTA GQVPTTEVVG TTPGQAPTAE PSGTTSVQVP TTEVISTAPV QMPTAESTGM TPEKVPVSEV MGTTLAEMST PEATGMTPAE VSIVVLSGTT AAQVTTTEWV ETTARELPIP EPEGPDASSI MSTESITGSL GPLLDGTATL RLV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.