Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1 Protein
Produktkod. 16000880
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16000880
Brand: enQuireBio™ QP6111ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Tillträdesnummer NP_001244128.1
Gen-ID (Entrez) 2819
Namn GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GPD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASKKVCIVG SGNWGSAIAK IVGGNAAQLA QFDPRVTMWV FEEDIGGKKL TEIINTQHEN VKYLPGHKLP PNVVAVPDVV QAAEDADILI FVVPHQFIGK ICDQLKGHLK ANATGISLIK GVDEGPNGLK LISEVIGERL GIPMSVLMGA NIASEVADEK FCETTIGCKD PAQGQLLKEL MQTPNFRITV VQEVDTVEIC GALKNVVAVG AGFCDGLGFG DNTKAAVIRL GLMEMIAFAK LFCSGPVSSA TFLESCGVAD LITTCYGGRN RKVAEAFART GKSIEQLEKE LLNGQKLQGP ETARELYSIL QHKGLVDKFP LFMAVYKVCY EGQPVGEFIH CLQNHPEHM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.