Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1 Protein
Produktkod. 16010880
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16010880
Brand: enQuireBio™ QP6111ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001244128.1
Gen-ID (Entrez) 2819
Namn GPD1 / Glycerolphosphate Dehydrogenase 1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GPD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASKKVCIVG SGNWGSAIAK IVGGNAAQLA QFDPRVTMWV FEEDIGGKKL TEIINTQHEN VKYLPGHKLP PNVVAVPDVV QAAEDADILI FVVPHQFIGK ICDQLKGHLK ANATGISLIK GVDEGPNGLK LISEVIGERL GIPMSVLMGA NIASEVADEK FCETTIGCKD PAQGQLLKEL MQTPNFRITV VQEVDTVEIC GALKNVVAVG AGFCDGLGFG DNTKAAVIRL GLMEMIAFAK LFCSGPVSSA TFLESCGVAD LITTCYGGRN RKVAEAFART GKSIEQLEKE LLNGQKLQGP ETARELYSIL QHKGLVDKFP LFMAVYKVCY EGQPVGEFIH CLQNHPEHM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.