Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Granzyme B / GZMB Protein
Produktkod. 16071080
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16071080
Brand: enQuireBio™ QP6136ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Granzyme B / GZMB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004122.2
Gen-ID (Entrez) 3002
Namn Granzyme B / GZMB Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GZMB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens IIGGHEAKPH SRPYMAYLMI WDQKSLKRCG GFLIRDDFVL TAAHCWGSSI NVTLGAHNIK EQEPTQQFIP VKRPIPHPAY NPKNFSNDIM LLQLERKAKR TRAVQPLRLP SNKAQVKPGQ TCSVAGWGQT APLGKHSHTL QEVKMTVQED RKCESDLRHY YDSTIELCVG DPEIKKTSFK GDSGGPLVCN KVAQGIVSYG RNNGMPPRAC TKVSSFVHWI KKTMKRY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.