Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Produktkod. 16008931
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008931
Brand: enQuireBio™ QP9890ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_110448.2
Gen-ID (Entrez) 81579
Namn Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLA2G12A
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QEQAQTTDWR ATLKTIRNGV HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PFPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLTQHVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACRCH YEE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.