Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
Produktkod. 16009250
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16009250
Brand: enQuireBio™ QP7537ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009033.1
Gen-ID (Entrez) 2981
Namn Guanylate cyclase activator 2B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Guca2b
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VYIQYQGFRV QLESMKKLSD LEAQWAPSPR LQAQSLLPAV CHHPALPQDL QPVCASQEAS SIFKTLRTIA NDDCELCVNV ACTGCL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.