Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human HAND2 Protein
Produktkod. 16011120
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011120
Brand: enQuireBio™ QP6142ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAND2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068808.1
Gen-ID (Entrez) 9464
Namn HAND2 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HAND2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSLVGGFPHH PVVHHEGYPF AAAAAASRCS HEENPYFHGW LIGHPEMSPP DYSMALSYSP EYASGTANRK ERRRTQSINS AFAELRECIP NVPADTKLSK IKTLRLATSY IAYLMDLLAK DDQNGEAEAF KAEIKKTDVK EEKRKKELNE ILKSTVSSND KKTKGRTGWP QHVWALELKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.