Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock 70 kDa protein 1
Produktkod. 16022421
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022421
Brand: enQuireBio™ QP8058ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock 70 kDa protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002146.2
Gen-ID (Entrez) 3310
Namn Heat shock 70 kDa protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HSPA6
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MQAPRELAVG IDLGTTYSCV GVFQQGRVEI LANDQGNRTT PSYVAFTDTE RLVGDAAKSQ AALNPHNTVF DAKRLIGRKF ADTTVQSDMK HWPFRVVSEG GKPKVRVCYR GEDKTFYPEE ISSMVLSKMK ETAEAYLGQP VKHAVITVPA YFNDSQRQAT KDAGAIAGLN VLRIINEPTA AAIAYGLDRR GAGERNVLIF DLGGGTFDVS VLSIDAGVFE VKATAGDTHL GGEDFDNRLV NHFMEEFRRK HGKDLSGNKR ALRRLRTACE RAKRTLSSST QATLEIDSLF EGVDFYTSIT RARFEELCSD LFRSTLEPVE KALRDAKLDK AQIHDVVLVG GSTRIPKVQK LLQDFFNGKE LNKSINPDEA VAYGAAVQAA VLMGDKCEKV QDLLLLDVAP LSLGLETAGG VMTTLIQRNA TIPTKQTQTF TTYSDNQPGV FIQVYEGERA MTKDNNLLGR FELSGIPPAP RGVPQIEVTF DIDANGILSV TATDRSTGKA NKITITNDKG RLSKEEVERM VHEAEQYKAE DEAQRDRVAA KNSLEAHVFH VKGSLQEESL RDKIPEEDRR KMQDKCREVL AWLEHNQLAE KEEYEHQKRE LEQICRPIFS RLYGGPGVPG GSSCGTQARQ GDPSTGP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.