Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Heme oxygenase 1 Protein
Produktkod. 16061320
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16061320
Brand: enQuireBio™ QP6172ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heme oxygenase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002124.1
Gen-ID (Entrez) 3162
Namn Heme oxygenase 1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HMOX1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens RPQPDSMPQD LSEALKEATK EVHTQAENAE FMRNFQKGQV TRDGFKLVMA SLYHIYVALE EEIERNKESP VFAPVYFPEE LHRKAALEQD LAFWYGPRWQ EVIPYTPAMQ RYVKRLHEVG RTEPELLVAH AYTRYLGDLS GGQVLKKIAQ KALDLPSSGE GLAFFTFPNI ASATKFKQLY RSRMNSLEMT PAVRQRVIEE AKTAFLLNIQ LFEELQELLT HDTKDQSPSR APGLRQRASN KVQDSAPVET PRGKPPLNTR SQAPLLRWVL TLSFLVATVA VGLYAM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.