Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
Produktkod. 16041270
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041270
Brand: enQuireBio™ QP6164ye50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000179.2
Gen-ID (Entrez) 3098
Namn Hexokinase-1 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HK1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ELKDDQVKKI DKYLYAMRLS DETLIDIMTR FRKEMKNGLS RDFNPTATVK MLPTFVRSIP DGSEKGDFIA LDLGGSSFRI LRVQVNHEKN QNVHMESEVY DTPENIVHGS GSQLFDHVAE CLGDFMEKRK IKDKKLPVGF TFSFPCQQSK IDEAILITWT KRFKASGVEG ADVVKLLNKA IKKRGDYDAN IVAVVNDTVG TMMTCGYDDQ HCEVGLIIGT GTNACYMEEL RHIDLVEGDE GRMCINTEWG AFGDDGSLED IRTEFDREID RGSLNPGKQL FEKMVSGMYL GELVRLILVK MAKEGLLFEG RITPELLTRG KFNTSDVSAI EKNKEGLHNA KEILTRLGVE PSDDDCVSVQ HVCTIVSFRS ANLVAATLGA ILNRLRDNKG TPRLRTTVGV DGSLYKTHPQ YSRRFHKTLR RLVPDSDVRF LLSESGSGKG AAMVTAVAYR LAEQHRQIEE TLA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.