Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
Produktkod. 16051260
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051260
Brand: enQuireBio™ QP6163ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000179.2
Gen-ID (Entrez) 3098
Namn Hexokinase-1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HK1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MIAAQLLAYY FTELKDDQVK KIDKYLYAMR LSDETLIDIM TRFRKEMKNG LSRDFNPTAT VKMLPTFVRS IPDGSEKGDF IALDLGGSSF RILRVQVNHE KNQNVHMESE VYDTPENIVH GSGSQLFDHV AECLGDFMEK RKIKDKKLPV GFTFSFPCQQ SKIDEAILIT WTKRFKASGV EGADVVKLLN KAIKKRGDYD ANIVAVVNDT VGTMMTCGYD DQHCEVGLII GTGTNACYME ELRHIDLVEG DEGRMCINTE WGAFGDDGSL EDIRTEFDRE IDRGSLNPGK QLFEKMVSGM YLGELVRLIL VKMAKEGLLF EGRITPELLT RGKFNTSDVS AIEKNKEGLH NAKEILTRLG VEPSDDDCVS VQHVCTIVSF RSANLVAATL GAILNRLRDN KGTPRLRTTV GVDGSLYKTH PQYSRRFHKT LRRLVPDSDV RFLLSESGSG KGAAMVTAVA YRLAEQHRQI EETLAHFHLT KDMLLEVKKR MRAEMELGLR KQTHNNAVVK MLPSFVRRTP DGTENGDFLA LDLGGTNFRV LLVKIRSGKK RTVEMHNKIY AIPIEIMQGT GEELFDHIVS CISDFLDYMG IKGPRMPLGF TFSFPCQQTS LDAGILITWT KGFKATDCVG HDVVTLLRDA IKRREEFDLD VVAVVNDTVG TMMTCAYEEP TCEVGLIVGT GSNACYMEEM KNVEMVEGDQ GQMCINMEWG AFGDNGCLDD IRTHYDRLVD EYSLNAGKQR YEKMISGMYL GEIVRNILID FTKKGFLFRG QISETLKTRG IFETKFLSQI ESDRLALLQV RAILQQLGLN STCDDSILVK TVCGVVSRRA AQLCGAGMAA VVDKIRENRG LDRLNVTVGV DGTLYKLHPH FSRIMHQTVK ELSPKCNVSF LLSEDGSGKG AALITAVGVR LRTEASS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.