missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein

Produktkod. 16061260
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16061260

Brand: enQuireBio™ QP6163ec200ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_000179.2
Gen-ID (Entrez) 3098
Namn Hexokinase-1 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HK1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MIAAQLLAYY FTELKDDQVK KIDKYLYAMR LSDETLIDIM TRFRKEMKNG LSRDFNPTAT VKMLPTFVRS IPDGSEKGDF IALDLGGSSF RILRVQVNHE KNQNVHMESE VYDTPENIVH GSGSQLFDHV AECLGDFMEK RKIKDKKLPV GFTFSFPCQQ SKIDEAILIT WTKRFKASGV EGADVVKLLN KAIKKRGDYD ANIVAVVNDT VGTMMTCGYD DQHCEVGLII GTGTNACYME ELRHIDLVEG DEGRMCINTE WGAFGDDGSL EDIRTEFDRE IDRGSLNPGK QLFEKMVSGM YLGELVRLIL VKMAKEGLLF EGRITPELLT RGKFNTSDVS AIEKNKEGLH NAKEILTRLG VEPSDDDCVS VQHVCTIVSF RSANLVAATL GAILNRLRDN KGTPRLRTTV GVDGSLYKTH PQYSRRFHKT LRRLVPDSDV RFLLSESGSG KGAAMVTAVA YRLAEQHRQI EETLAHFHLT KDMLLEVKKR MRAEMELGLR KQTHNNAVVK MLPSFVRRTP DGTENGDFLA LDLGGTNFRV LLVKIRSGKK RTVEMHNKIY AIPIEIMQGT GEELFDHIVS CISDFLDYMG IKGPRMPLGF TFSFPCQQTS LDAGILITWT KGFKATDCVG HDVVTLLRDA IKRREEFDLD VVAVVNDTVG TMMTCAYEEP TCEVGLIVGT GSNACYMEEM KNVEMVEGDQ GQMCINMEWG AFGDNGCLDD IRTHYDRLVD EYSLNAGKQR YEKMISGMYL GEIVRNILID FTKKGFLFRG QISETLKTRG IFETKFLSQI ESDRLALLQV RAILQQLGLN STCDDSILVK TVCGVVSRRA AQLCGAGMAA VVDKIRENRG LDRLNVTVGV DGTLYKLHPH FSRIMHQTVK ELSPKCNVSF LLSEDGSGKG AALITAVGVR LRTEASS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.